Documenti fondamentali
416738
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl thioacetate
98%
Sinonimo/i:
1-(tert-Butylsulfanyl)ethan-1-one, S-(1,1-Dimethylethyl) ethanethioate
About This Item
Formula condensata:
CH3COSC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.22
Beilstein:
1740436
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
135-136 °C (lit.)
Densità
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioester
Stringa SMILE
CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
PJFHXBBYLAVSLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
S-tert-Butyl thioacetate is a thioester.
Applicazioni
S-tert-Butyl thioacetate may be used for the preparation of vinyloxyborane derivative.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthetic studies on an antitumor antibiotic, bleomycin. XIV. The synthesis of Boc-pyrimidoblamic acid.
M Otsuka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(2), 520-526 (1985-02-01)