358851
Ethyl dithioacetate
98%
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. eboll.
61 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CCSC(C)=S
InChI
1S/C4H8S2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
KCOPWUJJPSTRIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?