Documenti fondamentali
W320900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
FG
Sinonimo/i:
bread thiophene, NSC 87542
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.18
Numero FEMA:
3209
Beilstein:
106896
Numero CE:
N° CoE:
2203
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.004
NACRES:
NA.21
Organolettico:
almond; bread; cherry; sweet
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
P. ebollizione
114 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
almond; bread; cherry; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)