Documenti fondamentali
M84410
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
98%
Sinonimo/i:
NSC 87542
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.18
Beilstein:
106896
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
P. ebollizione
114 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)