152625
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
95%
Sinonimo/i:
5-Bromothenaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.637 (lit.)
P. ebollizione
105-107 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde was used to prepare 5-[18F]fluoro-2-2-thiophene carboxaldehyde.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
M R Kilbourn
International journal of radiation applications and instrumentation. Part B, Nuclear medicine and biology, 16(7), 681-686 (1989-01-01)
Possible applications of thiophenes in radiopharmaceutical chemistry have been explored. Thiophene for benzene ring substitution was applied to the synthesis of thienyl-[18F]GBR 13119, an analog of the potent and selective dopamine uptake inhibitor [18F]GBR 13119. In vivo regional brain distribution
Hyojung Cha et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(18), 15774-15782 (2014-08-26)
The molecular packing structures of two conjugated polymers based on alkoxy naphthalene, one with cyano-substituents and one without, have been investigated to determine the effects of electron-withdrawing cyano-groups on the performance of bulk-heterojunction solar cells. The substituted cyano-groups facilitate the