Documenti fondamentali
W315818
Sigma-Aldrich
2-Furanmethanethiol formate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Furfuryl thiol formate, S-(furan-2-ylmethyl) methanethioate, S-furfuryl thioformate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.18
Numero FEMA:
3158
Numero CE:
N° CoE:
11770
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.051
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5444 (lit.)
P. ebollizione
66 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
Stringa SMILE
[H]C(=O)SCc1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-5-9-4-6-2-1-3-8-6/h1-3,5H,4H2
GFAOAYJTEVHTLA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Natural occurrence: Cooked chicken.
Applicazioni
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-furanmethanethiol formate, CAS Registry Number 59020-90-5.: This study, published in Food and Chemical Toxicology, provides a comprehensive safety assessment of 2-furanmethanethiol formate, a fragrance ingredient. The research includes evaluations of its toxicological profile, exposure levels, and potential risks, ensuring its safe use in consumer products. This assessment is crucial for regulatory compliance and formulation safety in the fragrance industry (Api et al., 2020).
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%. Notes reminiscent of vinegar and rum.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W315818-100G-K4061837819919
W315818-100G
W315818-1KG
W315818-1KG-K
W315818-25G
W315818-25G-K4061837819926
W315818-SAMPLE
W315818-SAMPLE-K4061837527784