Documenti fondamentali
W314404
Sigma-Aldrich
p,α-Dimethylstyrene
≥98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
1-methyl-4-prop-1-en-2-ylbenzene, 2-p-tolylpropene, p-cymenene, para-iso propenyl toluene
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.20
Numero FEMA:
3144
Numero CE:
N° CoE:
2260
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
1.010
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
contiene
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. ebollizione
186-189 °C (lit.)
Punto di fusione
−28 °C (lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
clove; spicy; phenolic
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
p,α-Dimethylstyrene has been identified as one of the volatile flavor constituents in litchi, essential oils of distilled Mexican lime and parsley.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
The mechanism of formation of p, ??dimethylstyrene in the essential oil of distilled lime (Citrus aurantifolia).
Loori JJ & Cove AR
Journal of Food Science, 29(5), 576-582 (1964)
The effect of sowing date and growth stage on the essential oil composition of three types of parsley (Petroselinum crispum).
Petropoulos SA, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 84(12), 1606-1610 (2004)
Comparison of volatile profiles of nine litchi (Litchi chinensis Sonn.) cultivars from Southern China.
Wu Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(20), 9676-9681 (2009)
Jiatong Wang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-18)
Citrus blend black teas are popular worldwide, due to its unique flavor and remarkable health benefits. However, the aroma characteristics, aroma profiles and key odorants of it remain to be distinguished and cognized. In this study, the aroma profiles of