W291113
Piperonal
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
Tensione di vapore
1 mmHg ( 87 °C)
Saggio
98%
Composizione
contains EU 1223/2009 restricted and IFRA restricted Safrole
P. ebollizione
264 °C (lit.)
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
heliotropine
Organolettico
coconut; floral; sweet; vanilla
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
65.62 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?