22075-U
Swagelok® Reducing Union
Swagelok® 400-6-1, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/16 in. Swagelok
Sinonimo/i:
Swagelok® 400-6-1,SS REDUCING UNION 1/4X1/16 EA
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Swagelok® 400-6-1
Raccordi
1/16 in. Swagelok
1/4 in. Swagelok
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)