Documenti fondamentali
W284009
Sigma-Aldrich
ω-Pentadecalactone
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Pentadecanolide, 1-Oxa-2-cyclohexadecanone, 15-Hydroxypentadecanoic acid lactone, 15-Pentadecanolide, Pentalide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.38
Numero FEMA:
2840
Beilstein:
143710
Numero CE:
N° CoE:
181
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.004
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
P. ebollizione
137 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
animal; sweet
Stringa SMILE
O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
ω-Pentadecalactone is a macrocyclic lactone that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient due to its musk flavor/odor. It occurs naturally in angelica root oil.
Applicazioni
  • Simple magnesium alkoxides: synthesis, molecular structure, and catalytic behaviour in the ring-opening polymerization of lactide and macrolactones and in the copolymerization of maleic anhydride and propylene oxide.: Examines the catalytic uses of ψ-pentadecalactone in polymer synthesis, highlighting its effectiveness in enhancing polymer properties and industrial applications (Wannipurage et al., 2023).
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Fragrance material review on ?-pentadecalactone.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S193-S201 (2011)
GRAS flavor chemicals-detection thresholds.
Leffingwell JC & Leffingwell, D.
Perfumer & Flavorist, 16(1), 1-19 (1991)
Polyesters from Macrolactones Using Commercial Lipase NS 88011 and Novozym 435 as Biocatalysts.
Polloni AE, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 1-14 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W284009-100G-K4061835513475
W284009-SAMPLE-K4061837517143
W284009-100G
W284009-1KG
W284009-1KG-K4061835565993
W284009-5KG
W284009-5KG-K4061834404972
W284009-SAMPLE