Documenti fondamentali
540757
Sigma-Aldrich
16-Hexadecanolide
97%
Sinonimo/i:
Juniperic acid lactone, NSC 33546
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4680-1.4730
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
O=C1CCCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
16-Hexadecanolide (HDL) is a 7-membered lactone. It can be synthesized from 16-hydroxyhexadecanoic acid ethyl ester. HDL undergoes enzymatic ring-opening polymerization in the presence of lipases to afford the corresponding polymers.
Applicazioni
16-Hexadecanolide may be used as a starting reagent in the synthesis of caeliferin A 16:0.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
A Facile and Efficient Synthesis of Caeliferin a 16: 0.
Peng C, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 2(52), 199-201 (2016)
Lactone synthesis from 16-hydroxyhexadecanoic acid ethyl ester in organic solvents catalyzed with polyethylene glycol-modified lipase.
Kodera Y, et al.
Journal of Biotechnology, 31(2), 219-224 (1993)
Lipase-catalyzed ring-opening polymerization of 16-hexadecanolide.
Namekawa S, et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences, 74(4), 65-68 (1998)