Documenti fondamentali
W253502
Sigma-Aldrich
Guaiacyl phenylacetate
≥98%, FG
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2C6H4-2-(OCH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
Numero FEMA:
2535
Numero CE:
N° CoE:
238
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.711
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Punto di fusione
40-43 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
anise; spicy; chemical; phenolic; sweet
Stringa SMILE
COc1ccccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-17-13-9-5-6-10-14(13)18-15(16)11-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,11H2,1H3
KNVYLIIBQXVDKC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)