W251820
Geranyl isovalerate
natural (US), ≥95%, FG
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
279 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)