W248606
Fenugreek absolute
natural, FG
Sinonimo/i:
Trigonella foenum-graecum oleoresin
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2486
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Prodotti consigliati
Origine biologica
Trigonella foenum-graecum L.
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous; sweet
Nota sulla preparazione
Extraction method: solvent extraction
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?