TEM-CFGA100CU
Carbon Film Supported Copper Single Hole Grid
hole size 100 μm, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM ONLY SINGLE HOLE 100 MICRON COPPER GRIDS 25/BX
Confezionamento
box of 25
Dimens. fori
100 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported single hole grid. Copper grid, 100 micron hole. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)