Documenti fondamentali
TEM-CFT400CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 400 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
CARBON THIN BAR SQUARE MESH - CU 400 MESH UL 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 50
Misura
400 mesh
Descrizione generale
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 400 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)