TEM-CF200AUUL
Ultrathin Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
CARBON SQUARE MESH - AU 200 MESH UL 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
box of 50
Misura
200 mesh
Categorie correlate
Descrizione generale
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 200 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF200AUUL | 4061842454587 |