13599
Sepabeads® SP850
bucket of 1000 g
Stato
solid
Livello qualitativo
Confezionamento
bucket of 1000 g
tecniche
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Area superficiale
~1000 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
250-850 μm
Dimensione pori
~1.20 mL/g pore volume
38 Å mean pore size (sharp distribution)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Sepabeads® SP850 is a macroporous polymeric hydrophobic resin of styrene-divinylbenzene. This resin can be used as receiving phase in passive samplers designed for the detection of lipophilic marine toxins at sea. This resin rapidly adsorbs okadaic acid and dinophysistoxins.
Applicazioni
Sepabeads® SP850 may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Polyaromatic adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, organics, adsorbing large quantities of small molecules.
Altre note
Swelling in toluene = 19%
Note legali
Sepabeads is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Field and mesocosm trials on passive sampling for the study of adsorption and desorption behaviour of lipophilic toxins with a focus on OA and DTX1
Harmful Algae, 7, 574-583 (2008)