13613-U
Diaion® HP-20SS polymeric adsorbent
100-230 mesh, jar of 100 g
Sinonimo/i:
carbon adsorbent, SGPC, 60-80 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Diaion® HP-20SS, jar of 100 g
Stato
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
jar of 100 g
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Area superficiale
~500 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
75-150 μm
Dimensione pori
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Diaion® HP-20SS was used as column packing material for HPLC analysis.
- Diaion® HP-20SS was used in purification using TLC.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?