Key Documents
02363
Supelco
Poly(methacrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 483,000
Sinonimo/i:
Poly(sodium methacrylate)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~429000
Mp ~549000
Mw ~483000
Mw/Mn
~1.12
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)