434507
Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution
average Mn ~5,400, average Mw ~9,500 by GPC, 30 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Poly(methacrylic acid) sodium salt, Sodium polymethacrylate, Sodium polymethacrylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~5,400
average Mw ~9,500 by GPC
Concentrazione
30 wt. % in H2O
pH
8-9
Viscosità
110-375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?