T1199
o-Toluidine solution
0.6 M in glacial acetic acid, contains thiourea as stabilizer
Sinonimo/i:
2-Methylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
thiourea as stabilizer
Livello qualitativo
Concentrazione
0.6 M in glacial acetic acid
Stringa SMILE
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter