198161
Toluidine Blue O
certified by the Biological Stain Commission
Sinonimo/i:
Basic Blue 17, Blutene chloride, Methylene Blue T50 or T extra, Tolonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, 80%
Colore
dark green
λmax
626 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥13000 at 241-247 nm in H2O
≥28000 at 287-293 nm in H2O
≥40000 at 625-635 nm in H2O
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8,16H,1-3H3;1H
GEDVVYWLPUPJJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?