Documenti fondamentali
SYNF752475C
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm, porosity: coarse
Sinonimo/i:
Synthware F752475C, fritted glass funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F752475C
Diam. disco
24 mm
D.E. setto
75 mm
Dimensione pori
40-60 μm
Descrizione generale
O.D. of disc is 24 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)