SYNF752450M
Synthware™ filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F752450M, fritted glass funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F752450M
Diam. disco
24 mm
Diam. filtro
24 mm
D.E. setto
50 mm
Dimensione pori
10-15 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
O.D. of disc is 24 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)