Z723088
Aldrich Erlenmeyer flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
conical flasks, glass flasks, lab flask, laboratory flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Giunto
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
without cap
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
250 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z723088-1EA | 4061832120249 |