Key Documents
SYNF364024M
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 40 mm, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F364024M, glass filter funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F364024M
Capacità
60 mL
60 mL
Diam. est. frit
40 mm
Descrizione generale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)