SYNF362024M
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F362024M, glass filter funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F362024M
Capacità
15 mL
15 mL
Diam. est. frit
20 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)