SYNF363014C
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse
Sinonimo/i:
Synthware F363014C, glass filter funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F363014C
Capacità
30 mL
30 mL
Diam. est. frit
30 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)