SYNF363019M
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F363019M, glass filter funnel
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F363019M
Capacità
30 mL
30 mL
Diam. est. frit
30 mm
Descrizione generale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)