SLW1070/28D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
2000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1070/28D
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Caratteristiche
narrow neck
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
1070/28D
SciLabware
Altezza
250 mm
Diametro corpo
166 mm
Capacità
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
D.I. collo
45 mm
Descrizione generale
- Complies with DIN ISO 1773
- Flat base for standing on benches and hotplates etc.
- Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination-free performance
- With white enamel marking spot
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)