Key Documents
R508632
3-(5-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-7-YL)-1-(4-METHOXY-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15ClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.771
Numero MDL:
Altre note