SML2390
JNS 1-40
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-benzyl-2-chloro-N-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC3=C(OCCO3)C=C2
InChI
1S/C17H16ClNO3/c18-11-17(20)19(12-13-4-2-1-3-5-13)14-6-7-15-16(10-14)22-9-8-21-15/h1-7,10H,8-9,11-12H2
POYZNHCCXQEULA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)