Key Documents
SML2312
Sigma-Aldrich
Tipranavir
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-trifluoromethyl-N-[3(R)-[1-[5,6-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-6(R)-(2-phenethyl)-6(R)-n-propyl-2H-pyran-3-yl]propyl]phenyl]-2-pyridinesulfonamide, N-[3-[(1R)-1-[(6R)-5,6-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-6-(2-phenylethyl)-6-propyl-2H-pyran-3-yl]propyl]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-pyridinesulfonamide, PNU 140690, PNU-140690, TPV
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H33F3N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
602.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C31H33F3N2O5S/c1-3-16-30(17-15-21-9-6-5-7-10-21)19-26(37)28(29(38)41-30)25(4-2)22-11-8-12-24(18-22)36-42(39,40)27-14-13-23(20-35-27)31(32,33)34/h5-14,18,20,25,36-37H,3-4,15-17,19H2,1-2H3/t25-,30-/m1/s1
SUJUHGSWHZTSEU-FYBSXPHGSA-N
Azioni biochim/fisiol
Tipranavir is a HIV protease inhibitor that is highly potent against a variety of HIV strains and isolates in several cell culture systems. Tipranavir inhibits the replication of viruses that are resistant to other protease inhibitors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3