Key Documents
QBD11202
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®12-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H56BrF4NO15
Peso molecolare:
886.71
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)=O)=O
Caratteristiche e vantaggi
Bromoacetamido-dPEG ®₁₂-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)