Documenti fondamentali
QBD11303
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C115H209F4N3O54
Peso molecolare:
2573.87
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
InChI
1S/C115H209F4N3O54/c116-106-105-107(117)114(119)115(113(106)118)176-112(127)5-10-129-14-18-133-22-26-137-30-34-141-38-42-145-46-50-149-54-58-153-62-66-157-70-74-161-78-82-165-86-90-169-94-98-173-102-104-175-100-96-171-92-88-167-84-80-163-76-72-159-68-64-1
HRSPFTFLLQQMCV-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
MAL-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or a protein with a payload by reaction of the maleimide with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11303-100MG
QBD11303-1000MG