Documenti
P65606
Sigma-Aldrich
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
2-Pyridineacetic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.60
Beilstein:
3696607
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
135 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].OC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3