Documenti fondamentali
P18004
Sigma-Aldrich
9-Phenylanthracene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.33
Beilstein:
1910570
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
P. ebollizione
417 °C (lit.)
Punto di fusione
153-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3cc4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)20-18-12-6-4-10-16(18)14-17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
LUBXLGUQZVKOFP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
John Prakash et al.
Scientific reports, 10(1), 8921-8921 (2020-06-04)
Qualitative and quantitative display of multiple fluorescent analytes is made simple and reliable in this micelle assisted methodology. The adopted method involves micelle assisted evincing of ppb level of PAHs in water; measurement of total fluorescence (white light excitation fluorescence