523259
α-Methyl-9-anthracenemethanol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
124-128 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H14O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-11,17H,1H3
WRADANNQOTZBDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
α-Methyl-9-anthracenemethanol is an aromatic alcohol.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
M Ashtari et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 89-107 (2015-07-30)
Molecular dynamics simulations are employed to examine the selectivity of four proline-based chiral stationary phases in two solvent environments, a relatively apolar n-hexane/2-propanol solvent and a polar water/methanol solvent. The four chiral surfaces are based on a BOC-terminated diproline, a