M4128
Mercury(II) thiocyanate
96.5-103.5% (titration)
Sinonimo/i:
Mercuric isothiocyanate, Mercuric sulfocyanide, Mercuric thiocyanate, Mercury di(thiocyanate), Thiocyanic acid, mercury(II) salt
Saggio
96.5-103.5% (titration)
Impiego in reazioni chimiche
core: mercury
reagent type: catalyst
Punto di fusione
165 °C (dec.) (lit.)
Densità
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Polymeric mercury(II) coordination complexes with various derivatives of 4,4′-bipyridine ligands via the branched tube method.
- Manganese mercury thiocyanate (MMTC), an organometallic optical single-crystal.
- Heterotrinuclear copper(II)–mercury(II)–copper(II)complexes possessing antibacterial and antifungal activities.
Qualità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?