K401
2-Ketobutyric acid
97%
Sinonimo/i:
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid, Propionylformic acid
Saggio
97%
Stato
liquid
P. ebollizione
84 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- (S)-2-Aminobutyric acid via enzyme-catalyzed amination reaction.
- L-Isoleucine by living cell reaction in the presence of ethanol.
- 3-Ethyl-2-quinoxalinol from 1,2-diaminobenzene in the presence of sulfuric acid.
- 3-Ethylbenzo[g]quinoxalin-2(1H)-one using 2,3-diaminonaphthalene in the presence of biocatalyst.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?