149101-M
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
≥98% (TLC), crystalline solid, NMDA agonist, Calbiochem
Sinonimo/i:
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid, ACPC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid, An agonist for the glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - GZ1110000
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: 40 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]C1(CC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Zapata, A., et al. 1996. NeuroReport7, 397.
Kolesnikov, Y.A., et al. 1994. Life Sci. 55, 1393.
Rottmann, W.H., et al. 1991. J. Mol. Biol.222, 937.
Marvizon, J.C., et al. 1989. J. Neurochem.52, 992.
Nadler, V., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.157, 115.
Adams, D.O., and Yang, S.F. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 170.
WGK 3