W372307
2-Oxobutyric acid
≥95%, FG
Sinonimo/i:
2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid, Propionylformic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥95%
P. eboll.
84 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caramel; creamy; brown; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?