Documenti fondamentali
901586
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid solution
1.0 M in toluene
Sinonimo/i:
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, Propionylformic acid
About This Item
Formula condensata:
C4H6O3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in toluene
Indice di rifrazione
n/D 1.490
Densità
0.878 g/mL
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block offered as a solution in toluene for more convenient handling
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
47.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
8.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901586-25ML4061835550821