03353583910
Roche
DIG Oligonucleotide Tailing Kit, 2nd generation
sufficient for 25 reactions (100 pmol oligonucleotide per assay; 1 ug of a 30-mer oligonucleotide)
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 25 reactions (100 pmol oligonucleotide per assay; 1 ug of a 30-mer oligonucleotide)
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
- northern blot assay
- in situ hybridization (ISH)
- fluorescence in situ hybridization (FISH)
Caratteristiche e vantaggi
- Very sensitive hybridization probes, due to the incorporation of several DIG-nucleotides
- Fast hybridization kinetics, due to the small size of oligonucleotides
- Single-stranded probes, no renaturation during hybridization
- Sequence can be designed according to the experiment
- Specially suited for in situ hybridization; due to their small size, oligonucleotides readily diffuse into fixed tissues and cells
Confezionamento
Principio
Nota sulla preparazione
In one standard labeling reaction up to 100 pmol oligonucleotide (1 μg of a 30-mer oligonucleotide) can be applied.
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Solo come componenti del kit
- Reaction Buffer 5x concentrated
- CoCl<SUB>2</SUB> Solution 25 mM
- DIG-dUTP Solution 1 mM
- dATP Solution 10 mM
- Recombinant Terminal Transferase 400 U/μl
- Control Oligonucleotide, unlabeled 20 pmol/μl
- Oligonucleotide, DIG-dUTP/dATP tailed 2.5 pmol/μl
- Control DNA 0.25 mg/ml
- Glycogen Solution 20 mg/ml
- DNA Dilution Buffer, 50 μg/ml fish sperm DNA
- Poly(A) Solution 10 mg/ml
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.