Documenti fondamentali
JKA13017
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average MN 6,000, Azide
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)5CH2CH2N3
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
mPEG6-Azide,
Stato
solid
PM
average Mn 6,000
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.