HAM59000-50
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1010 BFP, volume 10 mL
Sinonimo/i:
Hamilton syringe
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caratteristiche
model 1010 BFP
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 59000-50
Parametri
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
Diam. int. × diam. est.
14.6 mm × 17.7 mm
Volume
10 mL
Categorie correlate
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)