Key Documents
HAM59000-45
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1005 BFP, volume 5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caratteristiche
model 1005 BFP
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 59000-45
Parametri
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
Diam. int. × diam. est.
10.3 mm × 13.5 mm
Volume
5 mL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)