HAM59000-15
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1705 BFP, volume 50 μL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caratteristiche
model 1705 BFP
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 59000-15
Parametri
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
Diam. int. × diam. est.
1.03 mm × 7.75 mm
Volume
50 μL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)