Documenti fondamentali
26211-U
Siringhe Hamilton®, serie 1000 GASTIGHT®, Luer lock in PTFE
1010TLL, PTFE Luer lock (with slots), volume 10 mL, needle size (not included)
Sinonimo/i:
Precision GASTIGHT Syringe
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiali
PTFE Luer lock (with slots)
Misura ago
(not included)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81627
Lungh. ago
, n/a
Volume
10 mL
Raccordi
luer lock (without slots)
Compatibilità
for use with Hamilton 1010TLL (PTFE Luer lock)
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)